Learn More
Hidrato de sulfamato de magnesio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368158 250 g 250 g
11348158 50 g 50 g
11358158 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039381.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13770-91-7 | H4MgN2O6S2 | 216.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13770-91-7
Fórmula molecular H4MgN2O6S2
Número MDL MFCD00210632
Clave InChI YZVJHCGMTYDKFR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium disulfamate, magnesium sulfamate, magnesium disulphamate, sulfamic acid, magnesium salt 2:1, magnesium 2+ ion disulfamate
PubChem CID 166902
Nombre IUPAC magnesio; disulfamato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium sulfamate hydrate
Cantidad 250 g
SMILES NS(=O)(=O)[O-].NS(=O)(=O)[O-].[Mg+2]
Peso molecular (g/mol) 216.465
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.48 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo