Learn More
Estearato de Magnesio, TRC
Código de producto. 30134611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134611 500 g 500 g
30011325 250 g 250 g
30009452 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134611 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM110345500G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-04-0
Fórmula molecular 2 C18 H35 O2 . Mg
Peso molecular (g/mol) 591.24
Sinónimo Magnesium Stearate, Octadecanoic Acid Magnesium Salt, Stearic Acid Magnesium Salt, AFCO-Chem MGS, Aurabrite MA 76, Daiwax M, Daiwax SMO, Dibasic magnesium stearate, EM 100, EM 100 (salt), EM 112, EM 144, EM 612, Electol MM 2, HyQual, JPM 100, Kemilub EM-F-V, Liga MF 2V, M 5GN, Magnesium Stearate G, Magnesium distearate, Magnesium octadecanoate, Magnesium stearic acid, Mg-St, NP 1500, NS-M, NS-M (salt), Nissan Electol MM 2, PETS 120P, Palmstar 325BP/EP, Parteck LUB-MST, Petrac MG 20NF, Pharma, SM, SM 1000, SM-P, SPX 100F, Synpro 90, Synpro Magnesium Stearate 90
Nombre IUPAC magnesio; octadecanoato
SMILES [Mg+2].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Stearate (AS)
Cantidad 500 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 590.5125