Learn More
Estearato de magnesio, fuente vegetal Hyqual™ NF-GenAR™ FCC, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15597994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15597994 2.5 kg 2.50 Kg
1 options
Código de producto. 15597994 Proveedor Macron Fine Chemicals N.º de proveedor 225706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1666.73€
    1091.01€ / 2.5 Kg
    Ahorro 575.72€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-02-2027
  • Producto fabricado según los principios de buenas prácticas de fabricación para alimentos
  • Producto fabricado según los principios de buenas prácticas de fabricación
  • Cumple con las especificaciones químicas de B.P.
  • Cumple con las especificaciones químicas de ChP
  • Cumple con las especificaciones químicas de E.P.
  • Cumple con F.C.C. Requisitos
  • Cumple con las especificaciones químicas de J.P.
  • Cumple con N.F. Requisitos
  • PRECAUCIÓN: Para fabricación, procesamiento o reenvasado
  • Productos químicos alimenticios a granel
  • Productos químicos farmacéuticos a granel
  • No se utilizan ni producen disolventes de clase 1, 2 ni 3 en la fabricación o purificación del producto
Especificaciones
Punto de fusión 130 °C a 140 °C
CAS 557-04-0
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 4,0 a 5,0%
Fórmula molecular C36H70MgO4
Número MDL MFCD00036391
Clave InChI HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
Nombre IUPAC dioctadecanoato de magnesio(2+)
Peso molecular (g/mol) 591.26
Identificación Supera prueba
Pérdida por secado ≤ 6,0 %
Envase Estuche Mall STAKMOR
Densidad 1,03 g/cm³ (20 °C)