Learn More
Estearato de magnesio, extrapuro, SLR, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical
Código de producto. 10775911 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10775911 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10775911 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/0955/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 557-04-0
Punto de fusión 130°C
Color Blanco
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C36H70MgO4
Número MDL 36391
Cantidad 500 g
Sinónimo magnesium stearate, magnesium octadecanoate, magnesium distearate, synpro 90, octadecanoic acid, magnesium salt, dibasic magnesium stearate, petrac mg 20nf, ns-m salt, sm-p, stearic acid, magnesium salt
Clave InChI HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2]
Nombre IUPAC magnesio; octadecanoato
Peso molecular (g/mol) 591.257
PubChem CID 11177
ChEBI CHEBI:9254
Formula Weight (peso de la fórmula) 591.27g/mol
Forma física Sólido