Learn More
Estearato de magnesio, 3,8-5,0 % Mg, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11924931 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11924931 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10723241 25 g Frasco de plástico 25 g
10723051 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11924931 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 240760050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 557-04-0 | C36H70MgO4 | 591.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-04-0
Fórmula molecular C36H70MgO4
Peso molecular (g/mol) 591.27
Clave InChI HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium stearate, magnesium octadecanoate, magnesium distearate, synpro 90, octadecanoic acid, magnesium salt, dibasic magnesium stearate, petrac mg 20nf, ns-m salt, sm-p, stearic acid, magnesium salt
PubChem CID 11177
ChEBI CHEBI:9254
Nombre IUPAC magnesio; octadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium stearate
Punto de fusión 130.0°C to 140.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 6% (1g, 105°C) max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal Mg(C18H35O2)2
Cantidad 5 kg
Índice Merck 15,5754
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in diluted acids,practically insoluble in alcohols and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 591.27
Porcentaje de pureza 3.8-5% Mg
Forma física Polvo fino