Learn More
Solución estándar de magnesio, para AAS, 1 mg/ml mg en 0,5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10700901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10700901 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 10700901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196105000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.75€
    68.90€ / 500 ml
    Ahorro 4.85€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Mg in 0.5N HNO3
Envase Frasco de plástico
CAS 7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Densidad 1.74
Forma física Líquido
Fórmula molecular Mg
Concentración 997 to 1003 μg/mL of Mg (2+) in 0.5N HNO3 (20°C)
Número MDL MFCD00085308
Color Incolora
Fieser 16,198; 16,205; 16,356; 01,990; 04,422; 05,575; 06,507; 08,439; 10,345; 11,465; 14,281
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mg]
Nombre IUPAC magnesio
Peso molecular (g/mol) 24.30
PubChem CID 5462224
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:25107
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.31
Grado AAS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium atomic absorption standard solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.