Learn More
Objetivo de pulverización de magnesio, 76,2 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,95 % (base metálica)
Código de producto. 15474795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
15474795 1 Ea. cada uno
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15474795 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040860.KS
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium sputtering target
Nombre de nota 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 7439-95-4
Cantidad 1 Ea.
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Mg
Número MDL MFCD00085308
Sinónimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mg]
Nombre IUPAC magnesio
Peso molecular (g/mol) 24.30
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Porcentaje de pureza 99.95%