Learn More
Bolo de magnesio, diámetro x longitud: 3,175 x 3,175 mm, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Magnesium |
| Color | Plata |
| Nombre de nota | Unannealed |
| Aspecto | Silver-colored slug |
| Cantidad | 10 g |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.95% (Metals basis) |
| Formulario | ≈0,04 g/bolo |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.