Learn More
Silicato de magnesio, activado, para cromatografía, malla 60-120, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480677 250 g 250 g
11470677 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22490.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1343-88-0 | MgO3Si | 100.39 g/mol
Magnesium silicate, activated, is used in polyether adsorption and decolorization effect. Also used in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El silicato de magnesio, activado, se utiliza en la adsorción de poliéter y para el efecto de descolorización. También se utiliza en cromatografía.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes y fluoruro de hidrógeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1343-88-0
Fórmula molecular MgO3Si
Peso molecular (g/mol) 100.39
Número MDL MFCD00078249
Clave InChI ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Activated magnesium silicate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium silicate
Nombre de nota activated, for chromatography
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Mg2SiO4
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.71