Learn More
Tetrahidrato de salicilato de magnesio, téc.
Código de producto. 11398148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398148 2.5 kg 2.50 Kg
11308158 100 g 100 g
11318158 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039379.A4
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18917-95-8 | C14H18MgO10 | 370,59 g/mol
Se utiliza para tratar dolores musculares leves a moderados. También se utiliza para tratar dolores de cabeza, dolores de espalda generales y ciertos dolores articulares como la artritis. Se encuentra en una variedad de medicamentos de venta libre como antiinflamatorio, principalmente para aliviar el dolor de espalda.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18917-95-8
Fórmula molecular C14H18MgO10
Peso molecular (g/mol) 370.59
Número MDL MFCD01766176,MFCD00045815
Clave InChI NBQBEWAYWAMLJJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium salicylate
PubChem CID 131674114
Nombre IUPAC magnesio; ácido 2hidroxibenzoico; 2oxidobenzoato; hidrato
SMILES O.O.O.O.[Mg++].OC1=CC=CC=C1C([O-])=O.OC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium salicylate tetrahydrate
Olor Odorless
Cantidad 2.5 kg
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,5672
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.60 (298.60 Anhydrous)
Grado Técnico
Forma física Polvo
RU– Solo para uso en investigación