Learn More
Varilla de magnesio, 3,3 cm de diámetro x 30 cm de largo, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11365759 1 Pc. cada uno
15485925 5 Pc. paquete de 5
11375759 25 Pc. paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11365759 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010231.KG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-95-4
Fórmula molecular Mg
Peso molecular (g/mol) 24.30
Número MDL MFCD00085308
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nombre IUPAC magnesio
SMILES [Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium rod
Nombre de nota 3.3cm (1.3 in.) dia. x 30cm (12 in.) long
Cantidad 1 Pc.
Olor Odorless
Peso ≈450g/pc
Formulario Varilla, ≈450 g/pz
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.8%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium rod
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 2
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H252-Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium