Learn More
Cloruro de magnesio y potasio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423244 100 g 100 g
11433244 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423244 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10582.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 15681-05-7 | Cl3KMg | 169.753 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15681-05-7
Fórmula molecular Cl3KMg
Número MDL MFCD00156154
Clave InChI JNZGLUUWTFPBKG-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo magnesium potassium chloride, kcl mgcl2, acmc-1bu1g, magnesium 2+ ion potassium trichloride, magnesium 2+ potassium trichloride
PubChem CID 19903064
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium potassium chloride
Cantidad 100 g
SMILES [Mg+2].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[K+]
Nombre IUPAC magnesio;potasio;tricloruro
Peso molecular (g/mol) 169.753
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.76