Learn More
Fosfato de magnesio, hidrato tribásico, +98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10145123 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10145123 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10330624 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10145123 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391940010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53408-95-0 | Mg3O8P2 | 262.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53408-95-0
Fórmula molecular Mg3O8P2
Peso molecular (g/mol) 262.86
Número MDL MFCD00150251
Clave InChI GVALZJMUIHGIMD-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo magnesium phosphate hydrate, trimagnesium diphosphate hydrate, acmc-20akl7, 3mg.2po4.h2o, trimagnesium 2+ hydrate diphosphate
PubChem CID 6096954
SMILES [Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium phosphate, tribasic hydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Nombre IUPAC trimagnesio;difosfato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.86
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Pure
Pérdida por ignición 32.0% max. (425°C)
Envase Frasco de plástico