Learn More
Perclorato de magnesio, TRC
Código de producto. 30478163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478163 5 g 5 g
30472863 25 g 25 g
30469427 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1104755G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-81-8
Fórmula molecular 2(ClO4) . Mg
Peso molecular (g/mol) 223.2
Sinónimo Perchloric Acid, Magnesium Salt, Anhydron, Anhydrone, Anhydrous Magnesium Perchlorate, Dehydrite, KhKM 300, Magnesium Diperchlorate, Magnesium Perchlorate (Mg(ClO4)2), Magnesium(II) Perchlorate, XKM 300
Nombre IUPAC magnesio;diperclorato
SMILES [Mg+2].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Perchlorate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.8821