Learn More
Magnesium Perchlorate, puriss p.a, ≥99.0% (calc. based on dry substance, KT), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium perchlorate |
| Forma física | Solid |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula lineal | Mg(ClO4)2 |
| Número UN | UN1475 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.21g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99.0% (calc. based on dry substance, KT) |
| Envase | Poly Bottle |