Learn More
Magnesium Perchlorate, puriss p.a, ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15676070 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15676070 50 g Poly bottle 50 g
15666070 250 g Poly bottle 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15676070 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 6309550G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., drying agent, ACS Reagent,≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-81-8
Fórmula molecular Cl2MgO8
Peso molecular (g/mol) 223.197
Número MDL MFCD00011102
Clave InChI MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
PubChem CID 24840
Nombre IUPAC magnesio;diperclorato
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium perchlorate
Forma física Solid
Cantidad 50 g
Fórmula lineal Mg(ClO4)2
Número UN UN1475
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.21g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
Envase Poly bottle