Learn More
Perclorato de magnesio, anhidro, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11371738 500 g 500 g
11361738 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011636.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Perclorato de magnesio, anhidro, Cl2MgO8, número CAS-10034-81-8, perclorato de magnesio, anhidro, perclorato de magnesio anhidro, anhidrona, perclorato magnésico, diperclorato de magnesio, HSDB 661, dehidrita, perclorato de magnesio (francés), ácido perclórico, sal de magnesio, unii-7n77z541yf, 500 g
Magnesium perchlorate is commonly utilized as a potent oxidizing agent. It is used as dehydrating agent in organic synthesis. It is practiced in many domains like pharma industry, pyrotechnics industry,in rechargeable batteries and it is a versatile tool in organic synthesis. It possesses photoelectronic and optical properties. Thus it can be used in photo electronic and optoelectronic devices. It is applied as a strong drying agent for gases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-81-8
Fórmula molecular Cl2MgO8
Peso molecular (g/mol) 223.197
Número MDL MFCD00011102
Clave InChI MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
PubChem CID 24840
Nombre IUPAC magnesio;diperclorato
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Perchlorate, Anhydrous
Punto de fusión 251°C (decomposition)
Nombre de nota For analysis ACS
Forma física Granular
Cantidad 500 g
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.21 g/mL
Beilstein EM>5,
Información de solubilidad Magnesium perchlorate is soluble in water,ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.21
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium perchlorate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium perchlorate