Learn More
Sustrato de óxido de magnesio, 10 x 10 x 1 mm, pulido por un lado, orientación 110, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
5 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11323788 1 Ea. cada uno
11313788 5 Ea. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040274.KT
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Orientación 100
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-48-4
Fórmula molecular MgO
Peso molecular (g/mol) 40.30
Número MDL MFCD00011109
Clave InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
Nombre IUPAC oxomagnesio
SMILES O=[Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Oxide Substrate
Nombre de nota Polished Two Sides
Color Blanco
Forma física Placa
Cantidad 1 Ea.