Learn More
Sustrato de óxido de magnesio, 10 x 10 x 0,5 mm, pulido por un lado, orientación 111, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
5 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393778 5 Ea. paquete de 5
11303788 1 Ea. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040273.KU
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Orientación 100
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-48-4
Fórmula molecular MgO
Peso molecular (g/mol) 40.30
Número MDL MFCD00011109
Clave InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
Nombre IUPAC oxomagnesio
SMILES O=[Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Oxide Substrate
Nombre de nota Polished Two Sides
Color Blanco
Forma física Placa
Cantidad 5 Ea.