Learn More
Sustrato de óxido de magnesio, 10 x 10 x 0,5 mm, pulido por un lado, orientación 110, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium Oxide Substrate |
| Nombre de nota | Polished One Sides |
| Color | Blanco |
| Forma física | Placa |
| Cantidad | 5 Ea. |
| Olor | Odorless |