Learn More
Objetivo de pulverización de óxido de magnesio, 50,8 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,95 % (base metálica sin Ca), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium oxide sputtering target |
| Nombre de nota | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica sin Ca) |
| Número MDL | MFCD00011109 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 40.3 |
| Porcentaje de pureza | 99.95% |