Learn More
Óxido de magnesio, polvo, Farmacopea Estadounidense - F.C.C., J.T. Baker™
Código de producto. 15508014 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15508014 500 g Frasco de polietileno 500 g
15518014 2 kg Balde de polietileno 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15508014 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 248001
CAS 1309-48-4
Fórmula molecular MgO
Peso molecular (g/mol) 40.30
Número MDL MFCD00011109
Clave InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
Nombre IUPAC oxomagnesio
SMILES O=[Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Oxide
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.3
Grado FCC/USP
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 3.58kg