Learn More
Óxido de magnesio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10741471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10741471 10 g Frasco de vidrio 10 g
10249833 50 g Frasco de vidrio 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10741471 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 193430100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-48-4
Fórmula molecular MgO
Peso molecular (g/mol) 40.30
Número MDL MFCD00011109
Clave InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
Nombre IUPAC oxomagnesio
SMILES O=[Mg]
Especificaciones
Punto de ebullición 3600.0°C
Nombre del producto químico o material Magnesium oxide
Punto de fusión 2800.0°C
Nombre de nota Extra Pure
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 3.58
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Densidad 3.5800g/mL
Fórmula lineal MgO
Fieser 01,633; 02,256; 07,221; 16,200
Índice Merck 15, 5741
Información de solubilidad Solubility in water: 6.2 mg/l (20°C), reacts generates heat and mg(oh)2. Other solubilities: soluble in diluted acids, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.29
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales