Learn More
Óxido de magnesio, masa blanca, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11348788 25 g Frasco de vidrio 25 g
11338788 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11348788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041648.14
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Se utiliza como reactivo de laboratorio y color blanco de referencia para colorimetría. Las microesferas de óxido de magnesio se utilizan para el método de enriquecimiento de hidrocarburos aromáticos policíclicos. También se utiliza en estudios de aguas subterráneas.
Magnesium oxide is used as a laboratory reagent, and a good reference white color for colorimetry. Magneisum oxide microspheres is used for enrichment method of polycyclic aromatic hydrocarbons. It is also used in groundwater studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-48-4
Fórmula molecular MgO
Peso molecular (g/mol) 40.30
Número MDL MFCD00011109
Clave InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
Nombre IUPAC oxomagnesio
SMILES O=[Mg]
Spezifikation
Punto de ebullición 3600°C
Nombre del producto químico o material Magnesium oxide
Punto de fusión 2852°C
Forma física Masa fundida de 1-3 mm
Cantidad 25 g
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.736
Gravedad específica 3.58
Densidad 3.58
Información de solubilidad Soluble in HCl and dilute acids. Insoluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.3
Porcentaje de pureza 99.95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.