Learn More
Óxido de magnesio, 2 pasta adhesiva cerámica parcial, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394808 500 g 500 g
11304818 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043135.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Adhesivo para altas temperaturas para la unión de cerámica y metal
High temperature adhesive for bonding ceramic to metal
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Relación de mezcla (p/p): 1.5:1 polvo a líquido. Condiciones de curado: 1-4 horas a temperatura ambiente, 2 horas a 94 °C. Componentes: Óxido de magnesio, 2 pasta adhesiva cerámica parcial (L) y óxido de magnesio, 2 pasta adhesiva cerámica parcial (P)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium oxide, 2 part ceramic adhesive paste
Nombre de nota Mix ratio (w/w): 1.5:1 powder to liquid. Cure conditions: 1-4 hours at room temperature, 2 hours at 94°C
Cantidad 500 g
Número MDL MFCD00011109