Learn More
Nitrato de magnesio hidrato, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11326907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11326907 5 g 5 g
11396897 25 g 25 g
11306907 100 g 100 g
11386897 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11326907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010799.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10377-60-3 | MgN2O6 | 148.31 g/mol
It is used in printing, chemical, agriculture and ceramics industries. Its fertilizer grade has 10.5% nitrogen and 9.4% magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10377-60-3
Fórmula molecular MgN2O6
Peso molecular (g/mol) 148.31
Número MDL MFCD00011103
Clave InChI YIXJRHPUWRPCBB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium nitrate, magnesium dinitrate, nitric acid, magnesium salt, unii-77cbg3un78, magnesium nitrate solution, nitric acid, magnesium salt 2:1, magniosan, hsdb 660, magnesium ii nitrate 1:2, magnesium standard for ic
PubChem CID 25212
ChEBI CHEBI:64736
Nombre IUPAC magnesio;dinitrato
SMILES [Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 330°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Magnesium nitrate hydrate
Punto de fusión 89°C
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1474
Índice Merck 14,5674
Información de solubilidad Freely soluble in water. Moderately soluble in ethanol and ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.32 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.46 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium nitrate hydrate, Puratronic, 99.999% (metals basis)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium nitrate hydrate