Learn More
Nitrato de magnesio hexahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10667222 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10667222 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10667222 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/0750/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 330°C
Punto de fusión 89°C
CAS 13446-18-9
Color Blanco
pH 5.0 to 8.2
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H12MgN2O12
Número MDL MFCD00149779
Sinónimo magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
Clave InChI MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC magnesio; dinitrato; hexahidrato
Peso molecular (g/mol) 256.40
PubChem CID 202877
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.4g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo