Learn More
Nitrato de magnesio hexahidrato, certificado AR para análisis, 99,0-101,0 %, Fisher Chemical
Código de producto. 10755911 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10755911 1 kg 1 KG
10755721 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10755911 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/0752/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 13446-18-9
Fórmula molecular H12MgN2O12
Peso molecular (g/mol) 256.40
Número MDL MFCD00149779
Clave InChI MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
Nombre IUPAC magnesio; dinitrato; hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 330°C
Punto de fusión 89°C
Color Blanco
pH 5.0 to 8.2
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.4g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo