Learn More
Nitrato de magnesio hexahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10216370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10216370 500 g Frasco de plástico 500 g
10104850 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10216370 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217565000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.20€
    47.65€ / 500 g
    Ahorro 7.55€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-18-9
Fórmula molecular H12MgN2O12
Peso molecular (g/mol) 256.40
Número MDL MFCD00149779
Clave InChI MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
Nombre IUPAC magnesio; dinitrato; hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 330.0°C
Nombre del producto químico o material Magnesium nitrate hexahydrate
Punto de fusión 89.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH 5.0 to 8.2 (5% aq. soln. at 20°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación 93.3°C
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Densidad 1.63
Fórmula lineal Mg(NO3)2·6H2O
Índice Merck 15, 5738
Información de solubilidad Solubility in water: 420g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, liquid nh3
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.4
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica