Learn More
Nitrato de magnesio hexahidrato, 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11924271 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11924271 50 g Frasco de vidrio 50 g
11904271 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11924271 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 193420500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-18-9
Fórmula molecular H12MgN2O12
Peso molecular (g/mol) 256.40
Número MDL MFCD00149779
Clave InChI MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
Nombre IUPAC magnesio; dinitrato; hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 330.0°C
Nombre del producto químico o material Magnesium nitrate hexahydrate
Punto de fusión 89.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 50 g
Temperatura de inflamación 93.3°C
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 9.1 to 9.7% (Mg) (Complexometry)
Fórmula lineal Mg(NO3)2·6H2O
Índice Merck 15,5738
Información de solubilidad Solubility in water: 420g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, liquid nh3
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.4
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales