Learn More
Nitrato de magnesio hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494093 1000 g 1000 g
11404103 250 g 250 g
11414103 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494093 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10329.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.21€
    53.65€ / 1000 g
    Ahorro 10.56€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256.40 g/mol
It is used in printing, chemical, agriculture and the ceramic industry. It is also used in the detection of selenium in plasma samples and concentration of nitric acid. Its fertilizer grade has 10.5% nitrogen and 9.4% magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la impresión, la química, la agricultura y la industria cerámica. También se utiliza en la detección de selenio en muestras de plasma y de la concentración de ácido nítrico. Su grado de fertilizante tiene un 10,5 % de nitrógeno y un 9,4 % de magnesio.
Solubilidad
Muy soluble en agua, alcohol y amoníaco líquido.
Notas
El calentamiento del nitrato de magnesio hexahidrato no conduce a la deshidratación, sino a la descomposición produciendo óxido de magnesio, óxido de nitrógeno y oxígeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-18-9
Fórmula molecular H12MgN2O12
Peso molecular (g/mol) 256.40
Número MDL MFCD00149779
Clave InChI MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
Nombre IUPAC magnesio; dinitrato; hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 330°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Magnesium nitrate hexahydrate
Punto de fusión 89°C
Cantidad 1000 g
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.46
Número UN UN1474
Índice Merck 14,5674
Información de solubilidad Very soluble in water,alcohol and liquid ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.41 (148.32 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%