Learn More
Magnesium Nitrate Hexahydrate, ≥98%, Honeywell Fluka™, BioXtra
Código de producto. 15697950 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15697950 1 kg Poly bottle 1 Kg
15607960 500 g Poly bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15697950 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor M52961KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
BioXtra,≥98%
  • Entre los protocolos de ensayo rigurosos pueden incluirse el análisis de trazas metálicas y las pruebas de idoneidad especializadas, como hibridomas o embriones de ratón
  • Incluye formulaciones específicas para aplicaciones, como tabletas y soluciones preparadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13446-18-9
Fórmula molecular H12MgN2O12
Peso molecular (g/mol) 256.40
Número MDL MFCD00149779
Clave InChI MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Magnesium nitrate hexahydrate
Punto de fusión 89°C
Color Incolora
Forma física Solid
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal Mg(NO3)2 · 6H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC magnesio; dinitrato; hexahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.41g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Densidad 1.464g/cm3; Vapor Density: 6 (vs air)