Learn More
Magnesium Nitrate Hexahydrate, ≥98%, Honeywell Fluka™, BioXtra
Código de producto. 15607960 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15607960 500 g Poly bottle 500 g
15697950 1 kg Poly bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15607960 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor M5296500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
BioXtra,≥98%
  • Entre los protocolos de ensayo rigurosos pueden incluirse el análisis de trazas metálicas y las pruebas de idoneidad especializadas, como hibridomas o embriones de ratón
  • Incluye formulaciones específicas para aplicaciones, como tabletas y soluciones preparadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-18-9
Fórmula molecular H12MgN2O12
Peso molecular (g/mol) 256.40
Número MDL MFCD00149779
Clave InChI MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium nitrate hexahydrate
Punto de fusión 89°C
Color Incolora
Forma física Solid
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Mg(NO3)2 · 6H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC Dinitrato de magnesio(2+) hexahidratado
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.41g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Densidad 1.464g/cm3; Vapor Density: 6 (vs air)