Learn More
Nitrato de magnesio dihidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10484121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10484121 500 g Frasco de plástico 500 g
10125563 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10484121 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423885000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-18-9
Fórmula molecular H12MgN2O12
Peso molecular (g/mol) 256.40
Número MDL MFCD00149779
Clave InChI MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
Nombre IUPAC magnesio; dinitrato; hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 330.0°C
Nombre del producto químico o material Magnesium nitrate hexahydrate
Punto de fusión 89.0°C
Color Blanco
pH 5.0 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Forma física Polvo cristalino adherente
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 102% (Complexometry)
Fórmula lineal Mg(NO3)2·6H2O
Temperatura de inflamación 93.3°C
Índice Merck 15, 5738
Información de solubilidad Solubility in water: 420g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, liquid nh3
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.4
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.63