Learn More
Magnesium nitrate hexahydrate, 98+%, ACS reagent, ACROS Organics™
Código de producto. 10127990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10127990 5 g Glass bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10127990 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423880050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 330.0°C
Nombre del producto químico o material Magnesium nitrate hexahydrate
Punto de fusión 89.0°C
CAS 13446-18-9
Color Blanco
pH 5.0 to 8.2 (5% soln. at 25°C)
Forma física Adhering Crystalline Powder
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula molecular H12MgN2O12
Fórmula lineal Mg(NO3)2·6H2O
Número MDL MFCD00149779
Temperatura de inflamación 93.3°C
Índice Merck 15, 5738
Sinónimo magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
Información de solubilidad Solubility in water: 420g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, liquid nh3
Clave InChI MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC Dinitrato de magnesio(2+) hexahidratado
Peso molecular (g/mol) 256.40
PubChem CID 202877
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.4
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Glass bottle
Densidad 1.63