Learn More
Modificador de matriz GFAA de nitrato de magnesio: 1 % de Mg(NO3)2 en 2 % de HNO3, VHG™
Código de producto. 30003039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003039 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 30003039 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGMMGN1P100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Modificador de matriz GFAA de nitrato de magnesio: 1 % de Mg(NO3)2 en 2 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Nitrate
CAS 10377-60-3
Métodos AA/GFAA
Nombres de analitos o componentes Magnesium Nitrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Mg(NO3)2
Concentración 1%
Sinónimo Mg(NO3)2
SMILES [Mg+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Nitrato de magnesio
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 148.31
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 148,31 g/mol