Learn More
Óxido de niobio y magnesio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398138 10 g 10 g
11388138 50 g 50 g
11378138 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039373.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12163-26-7 | Mg2Nb2O7 | 346.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12163-26-7
Fórmula molecular Mg2Nb2O7
Peso molecular (g/mol) 346.42
Número MDL MFCD00210631
Clave InChI CWMQWEHVVUJOBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Magnesium niobate
Nombre IUPAC diniobium(5+) dimagnesium(2+) heptaoxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mg++].[Mg++].[Nb+5].[Nb+5]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium niobium oxide
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.11
Porcentaje de pureza 99.9%