Learn More
Ácido monoperoxiftálico de magnesio hexahidratado, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium Monoperoxyphthalic Acid Hexahydrate |
| CAS | 84665-66-7 |
| Fórmula molecular | C16H22MgO16 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | (T-4)-Bis[2-carboxybenzenecarboperoxoato(2-)-kOO,kO']magnesate(2-) Hydrogen Hydrate (1:2:6), 2-Carboxybenzenecarboperoxoic Acid Magnesium Salt (2:1) Hexahydrate, 2-Carboxybenzenecarboperoxoic Acid MagnesiumSalt Hydrate (2:1:6), Magnesium Bis(monoperoxyphthalate) Hexahydrate, MMPP, Magnesium Monoperoxyphthalate Hexahydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C8H6O5.Mg.6H2O/c2*9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)13-12;;;;;;;/h2*1-4,12H,(H,9,10);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.[Mg+2].OOC(=O)c1ccccc1C(=O)[O-].OOC(=O)c2ccccc2C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | magnesio;2-carbonoperoxoilbenzoato;hexahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 494.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 494.0758 |