Learn More
Solución de metóxido de magnesio al 6-10 % en peso en metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium Methoxide |
| CAS | 109-88-6 |
| Fórmula molecular | 2(CH4O). Mg |
| Cantidad | 200 g |
| Sinónimo | Magnesium Methylate, Bis(methoxy)magnesium, Dimethoxymagnesium, Magnesium Dimethoxide, Methanol, Magnesium Salt, Magnesium Methoxide solution 6-10 wt. % in Methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2CH3O.Mg/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2 |
| SMILES | C[O-].[O-]C.[Mg+2] |
| Nombre IUPAC | metanolato de magnesio |
| Peso molecular (g/mol) | 88.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 86.02 |
| Mostrar más |