Learn More
Meso-tetrafenilporfina monohidrato de magnesio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium meso-Tetraphenylporphine Monohydrate |
| CAS | 14640-21-2 |
| Fórmula molecular | C44H28MgN4 . (H2O) |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (Tetraphenylporphyrin)magnesium(II), 5,10,15,20-Tetraphenylporphyrinatomagnesium, (meso-Tetraphenylporphinato)magnesium, (meso-Tetraphenylporphyrinato)magnesium, Magnesium Tetraphenylporphin, Magnesium Tetraphenylporphine, Magnesium Tetraphenylporphyrin |
| SMILES | O.[Mg]1N2\C\3=C(/C4=N\C(=C(\c5ccccc5)/c6ccc(\C(=C/7\C=CC(=N7)\C(=C/2\C=C3)\c8ccccc8)\c9ccccc9)n16)\C=C4)\c%10ccccc%10 |