Learn More
Magnesio meso-tetrafenilporfina monohidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353728 0.5 g 0.50 g
11343728 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039316.02
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14640-21-2 | C44H28MgN4 | 637.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14640-21-2
Fórmula molecular C44H28MgN4
Peso molecular (g/mol) 637.04
Número MDL MFCD00049815
Clave InChI XEHJAWQTIIXDON-QHNUXLDVSA-N
Sinónimo magnesium meso-tetraphenylporphine hydrate
PubChem CID 131675734
Nombre IUPAC magnesio; 2,7,12,17-tetrafenilporfirina-21,22-diida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC4=C(C=C([N-]4)C=C5C(=CC(=N5)C=C6C(=CC(=N6)C=C2[N-]3)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9.[Mg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium meso-tetraphenylporphine monohydrate
Cantidad 0.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 655.05 (637.04 Anhydrous)
Forma física cristalino/a/s