Learn More
Solución modificadora de matriz de magnesio, 99,9995%, Solstice
Código de producto. 15675500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15675500 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15675500 Proveedor Fluka N.º de proveedor 428892100ML
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
TraceSELECT™ , 2% Mg en < 5 % en peso de HNO3, 99,9995 %
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para fundición y digestión húmeda en análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de la muestra para el análisis de trazas requiere reactivos de la máxima pureza; nuestros TraceSELECT productos Ultra para análisis ultra-traza a niveles ppb e incluso ppt se producen mediante destilación subherviente
  • Los ácidos, bases y sales de la TraceSELECT serie se han desarrollado para la preparación y análisis de muestras en el rango de trazas PPB (μG/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium matrix modifier solution
CAS 13446-18-9
Cantidad 100 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9995%
Número MDL MFCD00085308
Número UN UN3264
Beilstein 4948473
Sinónimo Magnesium Nitrate, Nitric Acid Solution, Magnesium Modifier
Fórmula InChI 1S/Mg
Clave InChI FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Magnesium Nitrate, Nitric Acid Solution, Magnesium Modifier
Peso molecular (g/mol) 256.41 g/moL
Porcentaje de pureza 100.00%
Densidad 1,093 g/mL a 25 °C