Learn More
Magnesio lactato trihidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388128 100 g 100 g
11368128 25 g 25 g
11378128 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11388128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039369.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18917-96-9 | C6H16MgO9 | 256.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18917-96-9
Fórmula molecular C6H16MgO9
Peso molecular (g/mol) 256.49
Número MDL MFCD00156534
Sinónimo magnesium lactate trihydrate, c6h10mgo6.3h2o, 2-hydroxypropanoyl oxy magnesio 2-hydroxypropanoate trihydrate
PubChem CID 91668363
Nombre IUPAC magnesio;2-hidroxipropanoato; trihidrato
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium lactate trihydrate
Punto de fusión 41°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,5672
Información de solubilidad Soluble in water, Slightly soluble in alcohol
Clave InChI SNLQXUYQWUDJLB-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(C(=O)[O-])O.CC(C(=O)[O-])O.O.O.O.[Mg+2]
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.49 (202.45 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo/masa