Learn More
Sal de magnesio L-aspartato, TRC
Produktkod. 30478188
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 g
50 g
Förpackningsstorlek
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
30478188 50 g 50 g
30481728 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30478188 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCM11041850G
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18962-61-3
Fórmula molecular C8H12MgN2O8
Peso molecular (g/mol) 288.49
Sinónimo Magnesium L-Aspartic Acid Salt, (T-4)-Magnesate(2-) bis[L-Aspartato(2-)-N,O1]-dihydrogen, (T-4)-Magnesate(2-) bis[L-Aspartato(2-)-kN,kO1]-dihydrogen, Magnesium Complex L-Aspartic Acid, Asmag, Asmag 300, Magnesium L-Aspartate, Magnesium Aspartate, Magnesium Hydroaspartate
Nombre IUPAC magnesio; (3S)-3-amino-4-hidroxi-4-oxobutanoato
SMILES [Mg+2].N[C@@H](CC(=O)[O-])C(=O)O.N[C@@H](CC(=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Magnesium L-Aspartate Salt
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C4H7NO4.Mg/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-;/m00./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.0444
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.