Learn More
Yoduro de magnesio, gránulos blancos, 99,996 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Magnesium iodide is used as reagents and intermediates in pharmaceuticals. It is useful in Baylis-Hillman reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | Magnesium iodide |
| Punto de fusión | 637°C (decomposition) |
| Color | Blanco |
| Forma física | Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón |
| Cantidad | 10 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.996% (Metals basis) |
| Información de solubilidad | Soluble in water(1480g/L at 18 C) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.12 |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic; Light sensitive |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.