Learn More
Hidróxido de Magnesio, TRC
Código de producto. 30006597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006597 100 g 100 g
30007194 250 g 250 g
30008847 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006597 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM110360100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-42-8
Fórmula molecular H2 Mg O2
Peso molecular (g/mol) 58.32
Sinónimo Magnesium hydroxide, Magnesium Hydroxide (8CI), 10A, 10A (Hydroxide), 1110F, 200-06H, 2M-C01, 2N, 2N (Magnesium Hydroxide), 3320HT, 5D12, 936A, 96HS, Alcanex NHC 25, Apymag 40S, Apymag 80S, Apymag AOH 820, Aquamag, Aquamag (hydroxide), Asahi Glass 200-06, B 54, Burusaito, Combustrol 500, DG 800, DP 393, DSB 100, Daimushew 6000, Delamin FRA-B 15, Duhor, EP 1, FD 905U, FK 621, Finemag MO, Kisuma, Kyowamag F, M 3C2, Maglux ST, Magnesium Dihydroxide, Magnesium(II) Hydroxide, Magnifin A, Magseeds EP 2A, NF 2000, Nittomagu S, Novadol, Phillips Magnesia Tablets, Phillips Milk of Magnesia Liquid, Polysafe MG 2, Pural MG 100, QM 70, S 40 (hydroxide), S/G 84, SP, SP (hydroxide), SX 30MS;
Nombre IUPAC Dihidroximagnesio
SMILES O[Mg]O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium hydroxide
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 57.9905