Learn More
Hidróxido de magnesio, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 11402844 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402844 250 g 250 GR
10274580 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11402844 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/0650/50
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Hidróxido de magnesio, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-42-8
Fórmula molecular H2MgO2
Peso molecular (g/mol) 58.32
Número MDL MFCD00011104
Clave InChI VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo milk of magnesia, magnesium dihydroxide, brucite, magnesium hydroxide suspension, magnesium hydroxide gilumag, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxide, magnesia,, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
PubChem CID 73981
ChEBI CHEBI:6637
SMILES [OH-].[OH-].[Mg++]
Especificaciones
Punto de fusión 350°C
Color Blanco
pH 9.5 to 10.5
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Nombre IUPAC magnesio;dihidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.33g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.