Learn More
Magnesium Hydroxide, 95%, Reagent grade, Honeywell™
Código de producto. 15653160 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
2 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15653160 500 g Poly Bottle 500 g
15633160 25 g Poly Bottle 25 g
15643160 2 kg Poly Bottle 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15653160 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 310093500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 95 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-42-8
Fórmula molecular H2MgO2
Peso molecular (g/mol) 58.32
Número MDL MFCD00011104
Clave InChI VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo milk of magnesia, magnesium dihydroxide, brucite, magnesium hydroxide suspension, magnesium hydroxide gilumag, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxide, magnesia,, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
PubChem CID 73981
ChEBI CHEBI:6637
Nombre IUPAC magnesio;dihidróxido
SMILES [OH-].[OH-].[Mg++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Hydroxide
Punto de fusión 350°C
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Mg(OH)2
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.32g/mol
Porcentaje de pureza 95%
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Densidad 2.39g/cm3