Learn More
Hidróxido de magnesio, 95 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10185520 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10185520 500 g Frasco de plástico 500 g
10521574 25 g Frasco de plástico 25 g
10572734 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10185520 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 315725000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1309-42-8 | H2MgO2 | 58.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-42-8
Fórmula molecular H2MgO2
Peso molecular (g/mol) 58.32
Número MDL MFCD00011104
Clave InChI VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo milk of magnesia, magnesium dihydroxide, brucite, magnesium hydroxide suspension, magnesium hydroxide gilumag, magnesiumhydroxid, magnesiumhydroxide, magnesia,, acmc-1bqga, magnesium 2+ hydroxide
PubChem CID 73981
ChEBI CHEBI:6637
SMILES [OH-].[OH-].[Mg++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium hydroxide
Punto de fusión 350°C
Nombre de nota 95%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Complexometry)
Fórmula lineal Mg(OH)2
Índice Merck 15, 5734
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Nombre IUPAC magnesio;dihidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.33
Porcentaje de pureza 95%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.