Learn More
Fosfato hidrógeno de magnesio trihidrato, 98 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10608391 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10608391 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10339100 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10608391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 264780010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-75-4
Fórmula molecular H7MgO7P
Peso molecular (g/mol) 174.33
Número MDL MFCD00150390
Clave InChI OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium hydrogen phosphate trihydrate, dimagnesium phosphate, unii-hf539g9l3q, magnesium phosphate dibasic trihydrate, magnesium 2+ trihydrate hydrogen phosphate, magnesium 2+ ion trihydrate hydrogen phosphate, kc defense, newberyite, magnesium dibasic phosphate trihydrate, acmc-20aklg
PubChem CID 16204530
Nombre IUPAC magnesio; fosfato de hidrógeno; trihidrato
SMILES O.O.O.[Mg++].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium hydrogen phosphate trihydrate
Nombre de nota c.p., 98%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal MgHPO4·3H2O
Índice Merck 14, 5681
Información de solubilidad Solubility in water: 0.25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.34
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.13
Densidad 2.1300g/mL